Learn More
Fisherbrand™ Flacons alpha ronds à col étroit en verre
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
125 mL
250 ml
500 ml
1000 ml
Couleur:
Ambré
Transparent
Transparents
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 100 ml |
Couleur | Ambré |
Matériau | Verre sodocalcique |
Nb par paquet | 86/boîte |
Quantité | 86/boîte |
Bouche | Étroit |
Forme | Coupe transversale, circulaire |
Hauteur (métrique) | 105 mm |
Type de produit | Flacon |
Diamètre (métrique) | 46 mm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Flacons alpha ronds à col étroit en verre >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu