Learn More
Fisherbrand™ Flacons standard transparents à col large avec bouchons blancs en PP revêtus de mousse de PE / PTFE
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
120 ml
250 ml
480 ml
1000 ml
2000 ml
3810 ml
Taille du bouchon:
48-400
58-400
63-400
70-400
83-400
89-400
Quantité:
12/boîte
24/boîte
4/carton
6/carton
Conditionnement:
12 pièces
24 pièces
6 pièces
Description
Clear / Flint Standard Wide Mouth Bottles feature a wide opening making them the ideal general purpose bottle. Applications include pharmaceutical, chemical, environmental, and food packaging and storing.
- Dotés d’une large ouverture pour un transfert aisé des matières
- Disponibles dans des capacités allant de 120 à 3840 ml
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 1000 ml |
| Capacité (impériale) | 32 oz. |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | Verre |
| Quantité | 12/boîte |
| Couleur de bouchon | Blanc |
| Matériau de revêtement | PE Foam/PTFE |
| Finition de col | 70-400 |
| Closure Included | Oui |
| Bouche | Large |
| Afficher plus |