Learn More
Fisherbrand™ Flacons standard transparents à col large avec bouchons blancs en PP revêtus de mousse de PE / PTFE
Code produit. 11704329 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
120 ml
250 ml
480 ml
1000 ml
2000 ml
3810 ml
Taille du bouchon:
48-400
58-400
63-400
70-400
83-400
89-400
Quantité:
12/boîte
24/boîte
4/carton
6/carton
Conditionnement:
12 pièces
24 pièces
6 pièces
Code produit. 11704329
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Flacon idéal pour un usage général. Flacons à col large standard transparents Fisherbrand™ avec bouchons blancs en PP revêtus de mousse de PE / PTFE utilisés pour les applications pharmaceutiques, chimiques, environnementales et de conditionnement et stockage alimentaires.
Clear / Flint Standard Wide Mouth Bottles feature a wide opening making them the ideal general purpose bottle. Applications include pharmaceutical, chemical, environmental, and food packaging and storing.
  • Dotés d’une large ouverture pour un transfert aisé des matières
  • Disponibles dans des capacités allant de 120 à 3840 ml
Spécification
Capacité (métrique) 250 ml
Capacité (impériale) 8 oz
Couleur Transparent
Matériau Verre
Quantité 24/boîte
Couleur de bouchon Blanc
Matériau de revêtement PE Foam/PTFE
Finition de col 58-400
Closure Included Oui
Bouche Large
Forme Rond
Hauteur (métrique) 110 mm
Type de produit Standard Wide Mouth Bottle
Joint de fermeture PTFE / PE
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 58-400
Diamètre (métrique) 63 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Distribution par le bouchon Oui