Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Portoir rond pour de multiples tubes
Maintiennent fermement des tubes et des flacons en verre et en plastique pendant le procédé de centrifugation.
Marque:  Sigma Laborzentrifugen™ 17027
Code produit. 10566072
  • 109.00€ / 2 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Maintient une variété de tailles et de capacités de tubes
  • Fourni par kit de 1 ou 2
Spécification
Spécification
Adapter
de 13,5 à 17,5 mm
13104, Godet pour portoirs ronds et flacons de 200 ml (kit de 2)
7 tubes de 5 à 7 ml
de 65 à 90 mm
2/boîte