Learn More
SCAT Bidons ronds
36.30 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23290" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "23290" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 L
4 L
5 L
10 L
25 L
50 L
60 L
Taille du bouchon:
B53
B83
S65
Description
- En PEHD ou PP robuste et résistant à tous les solvants couramment utilisés en laboratoire
- Disponibles dans les filetages courants S65, S70/71 et B83
- Capacités de remplissage très compactes de 2 à 4 L, 10 L, 25 L, 50 L et 60 L pour la collecte de solvants volumineux
De nombreuses fonctions individuelles comme des poignées de transport, des poignées ou des échelles de mesure assurent une manipulation sécurisée des substances dangereuses
Les boîtes rondes SCAT constituent une alternative idéale ou un supplément aux boîtes SCAT classiques pour assurer la séparation physique des solvants et empêcher le mélange de liquides dangereux.
Spécification
Capacité (impériale) | 0.5 gal. |
Capacité (métrique) | 2 L |
Taille du bouchon | B53 |
Couleur | Blanc translucide |
Description | Boîte ronde 2 L, B53, PE-HD, dimensions (l x H x D) : 119 x 260 x 119 mm |
Dimensions (L x l x H) | 119 x 260 x 119 mm |
Jetable | Non |
Matériau | HDPE |
Mouth Style | Filetage B53 |
Type de produit | Boîte |