Learn More
Greiner Bio-One Tubes à essai en polystyrène à fond rond
Tubes à essai à fond rond transparents pour le transfert d’échantillons.
94.19€ - 160.00€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Matériau | Polystyrène |
À utiliser avec | Transfert d’échantillons |
Stérilité | Non stérile |
Type de produit | Tube à essai |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10769521
|
Greiner Bio-One
103101 |
2 mL | 40 mm | 10,5 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
10491781
|
Greiner Bio-One
112101 |
4 ml | 55 mm | 12 mm |
128.57€
3600 pièces |
Expédition estimée: 09-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10539491
|
Greiner Bio-One
115101 |
5 ml | 75 mm | 12 mm |
123.60€
2000 pièces |
Expédition estimée: 13-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10633981
|
Greiner Bio-One
160101 |
12 mL | 100 mm | 16 mm |
94.19€
1600 pièces |
Expédition estimée: 16-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10282891
|
Greiner Bio-One
187101 |
14 mL | 100 mm | 17 mm |
99.34€
1500 pièces |
Expédition estimée: 14-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Tubes à essai à fond rond transparents pour le transfert d’échantillons.
Les tubes en PS sont parfaitement adaptés aux mesures optiques grâce à leur grande clarté.
- Non stériles
- Disponible en différentes tailles
Spécification
Transparent | |
Transfert d’échantillons | |
Tube à essai |
Polystyrène | |
Non stérile |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Greiner Bio-One Tubes à essai en polystyrène à fond rond