Learn More
Lenz Laborglasintrumente Flacons à fond rond avec joint rodé conique
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
Marque:  Lenz Laborglasintrumente 03001958
Code produit. 10029820
  • 380.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 20-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Conforme à la norme DIN EN ISO 4797
  • Avec étiquette de marquage
  • Matériau : DURAN™
Spécification
Spécification
500 mL
NS 19/26
10/paquet
Verre Duran
105 mm