Learn More
Lenz Laborglasintrumente Round Bottom Flasks
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marque: Lenz Laborglasintrumente 07035094
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Conformes à la norme DIN ISO 24450 en plus de la norme
- Avec rebord perlé
- Matériau : DURAN™
Spécification
89 mm | |
20 L | |
Verre Duran | |
520 mm |