Learn More
Lenz Laborglasintrumente Round Bottom Flasks
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marque:  Lenz Laborglasintrumente 07035084
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 11973621
  • 218.36€ / 1 pièce
Expédition estimée: 05-09-2024
Description
  • Conformes à la norme DIN ISO 24450 en plus de la norme
  • Avec rebord perlé
  • Matériau : DURAN™
Spécification
Spécification
89 mm
6 L
Verre Duran
330 mm