Learn More
S Murray™ Flacon rond avec bouchon de buse à jet
Code produit. 15836934
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 mL
Flacon rond ordinaire avec bouchon de distribution en polytop
  • Flacons traditionnels avec épaulements ronds
  • Convient aux pulvérisations, pompes et buses, ainsi qu’aux bouchons
  • Bouchons de distribution inclus
Spécification
Capacité (métrique) 60 mL
Couleur Naturel
Comprend Zone d’impression/d’étiquetage (57 x 48 mm)
Matériau PEBD
Couleur de bouchon Blanc
Finition de col 22 mm R6
Closure Included Oui
Hauteur (métrique) 86 mm
Matériau du bouchon PEBD
Taille du bouchon Longueur de la jupe : 410, diamètre de col : 22 mm
Diamètre (métrique) 38 mm
Type de bouchon Bouchon de distribution en polytop, nervure moyenne, ouverture visible de 2 mm