Learn More
Korff™ Disques de film ronds en aluminium
103.00€ - 254.00€
Spécification
Matériau | Feuille d’aluminium |
---|---|
À utiliser avec (application) | Utilisé pour un large éventail de tâches de laboratoire |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10313841
|
Korff™
60210 |
100 mm |
154.00€
1000 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
12682603
|
Korff™
60210 |
100 mm | |||||||
10272041
|
Korff™
60214 |
120 mm |
183.00€
1000 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
12681973
|
Korff™
60214 |
120 mm | |||||||
12672603
|
Korff™
60216 |
130 mm |
199.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 24-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10728521
|
Korff™
60220 |
150 mm |
254.00€
1000 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
Feuille d’aluminium | |
Utilisé pour un large éventail de tâches de laboratoire |