Learn More
SVL™ Joints sphériques Rotulex™
Code produit. p-8003024
Click to view available options
Numéro du joint conique standard:
13
19
29
35
41
64
Comprend:
Joint femelle
Joint femelle, joint torique recouvert de PTFE, pince métallique à ressort
Joint mâle
Joint mâle, joint torique recouvert de PTFE, clip métallique à ressort
Conditionnement:
20 pièces
30 pièces
5 pièces
Code produit. 10203180
Marque: SVL™ RF13
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Joints sphériques ne nécessitant pas de graisse
  • Toutes les voies en verre et en PTFE sont très résistantes aux attaques chimiques
  • Utilisation possible à des températures allant jusqu’à 200°C
  • Le système comprend un raccord à bille mâle avec joint torique recouvert de PTFE qui s’insère dans le joint sphérique femelle
  • Le joint peut être retenu avec un clip métallique à ressort
  • Les composants RM, RF, RO et RC doivent être commandés séparément
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Comprend Joint femelle
Matériau Verre, PTFE
Type de produit Joint sphérique
Numéro du joint conique standard 13