Få mere at vide
Rotronic™ Cupules d’échantillon jetables
Artikelnummer. 11940685
Klik for at se tilgængelige muligheder
Profondeur (impériale):
0,55 in
1,57 in
Profondeur (métrique):
1,4 cm
4 cm
Pakningsstørrelse:
100 pièces
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11940685
Brand: Rotronic™ PS40
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Garantit l’introduction d’un volume d’échantillon optimal dans les portoirs.
  • Empêche les portoirs d’entrer en contact direct avec le produit testé, empêchant ainsi les salissures ou la contamination croisée
  • Offre des moyens pratiques de prélèvement et de stockage des échantillons
Tekniske data
Profondeur (métrique) 4 cm
Profondeur (impériale) 1,57 in
Type de produit Coupelles à échantillons
Jetable Oui
À utiliser avec (application) Prélèvement et stockage d’échantillons
À utiliser avec (équipement) Portoirs WP-40 ou WP-40TH
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.