Learn More
Thermo Scientific™ Rotors, série de mini-centrifugeuse mySPIN™
Centrifugez des tubes de 0,2 ml et 1,5 / 2,0 ml avec les rotors de la gamme de mini-centrifugeuses Thermo Scientific™ mySPIN™
Marque: Thermo Scientific™ 75004084
59.13 EUR valable jusqu'au 2025-03-30
Utilisez le code promo "24134" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Centrifugez des tubes de 0,2 ml et 1,5 / 2,0 ml avec les rotors de la gamme de mini-centrifugeuses Thermo Scientific™ mySPIN™
Spécification
Rotor32 x 0,2 ml | |
Rotor angulaire fixe | |
9,800 ×g | |
Mini-centrifugeuse mySPIN 12 |
Fibre de verre renforcée | |
32 x 0,2 mL | |
12 500 tr/min | |
Non |