Learn More
Thermo Scientific™ Rotors, série de mini-centrifugeuse mySPIN™
Centrifugez des tubes de 0,2 ml et 1,5 / 2,0 ml avec les rotors de la gamme de mini-centrifugeuses Thermo Scientific™ mySPIN™
Marque: Thermo Scientific™ 75004083
72.06 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.82
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
Centrifugez des tubes de 0,2 ml et 1,5 / 2,0 ml avec les rotors de la gamme de mini-centrifugeuses Thermo Scientific™ mySPIN™
Spécification
Rotor 12 x 1,5/2,0 ml | |
Rotor angulaire fixe | |
9,800 ×g | |
Mini-centrifugeuse mySPIN 12 |
Fibre de verre renforcée | |
12 x 1,5 / 2 mL | |
12 500 tr/min | |
Non |