Learn More
Thermo Scientific™ Rotors, série de mini-centrifugeuse mySPIN™
Centrifugez des tubes de 0,2 ml et 1,5 / 2,0 ml avec les rotors de la gamme de mini-centrifugeuses Thermo Scientific™ mySPIN™
Marque: Thermo Scientific™ 75004063
55.10 EUR valable jusqu'au 2024-11-30
Utilisez le code promo "21681" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Centrifugez des tubes de 0,2 ml et 1,5 / 2,0 ml avec les rotors de la gamme de mini-centrifugeuses Thermo Scientific™ mySPIN™
Spécification
Rotor16 x 0,2 ml | |
Rotor angulaire fixe | |
2,000 x g | |
Mini-centrifugeuse mySPIN 6 |
Fibre de verre renforcée | |
16 x 0,2 mL | |
6 000 tr/min | |
Non |