Learn More
Grant Instruments™ Rotor de centrifugeuse interchangeable
Code produit. p-8014648
Click to view available options
Capacité:
12 x 10 / 15 mL
12 x 15 mL
2 microplaques à 96 puits
6 x 50 mL
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11471048
Marque: Grant Instruments™ R1210
Offrent une grande polyvalence grâce à la centrifugation des microplaques et des microtubes. Le rotor de centrifugeuse interchangeable Grant Bio™ est disponible dans une grande variété de types et capacités de rotor.
Offrent une grande polyvalence grâce à la centrifugation des microplaques et des microtubes.Le rotor de centrifugeuse interchangeable Grant Bio™ est disponible dans une grande variété de types et capacités de rotor.
  • R-2 : pour 2 plaques de microtitration à 96 puits
  • R-6 : pour 6 tubes de 50 ml, avec bouchon
  • R-12-10 : pour 12 tubes de 10 à 15 ml à extrémités arrondies, sans bouchons
  • R-12-15 : pour 12 tubes de 15 ml, avec bouchons, extrémités coniques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Rotor
Capacité 12 x 10 / 15 mL
À utiliser avec (équipement) Centrifugeuse de paillasse LMC-3000