Learn More
OHAUS™ Rotor libre, 4 x 100 ml, DI, scellable
Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Capacité:
4 x 100 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
Requires
Multi-centrifugeuse Frontier série 5000 Pro
ul liCapacité : 4 x 100 ml/li liForce centrifuge maximale 3 885g/li liVitesse max. : 5 000 tr/min/li /ul
Garantie
2 ans
Spécification
Spécification
| Description | Rotor, libre, 4 x 100 ml, dia. int., scellable |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Capacité | 4 x 100 ml |
| FCR max. | 3 885 x g |
| Vitesse max. | 5 000 tr/min |
| Poids net | 1,640 kg |
| À utiliser avec (équipement) | FC5714 |
| Angle | 0 à 90° |
| Comprend | NA |