Learn More
IKA™ Outil de dispersion S 25 N - 10 G
Tous les produits IKA Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
10 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Plage de travail de 1 à 100 ml
- Diamètre du stator de 10 mm
- Profondeur d’immersion de 22 à 85 mm
- Convient à une utilisation avec des solvants
- Température maximale de 180°C
- Stérilisation à l’aide de toutes les méthodes
Spécification
Spécification
| Type de produit | Élément de dispersion |
| Vitesse | 25 000 tr/min |
| Plage de volume (métrique) | 1 à 100 ml |
| Diamètre (impériale) | 0,4 in |
| Diamètre (métrique) | 10 mm |
| Longueur (métrique) de l’arbre | 105 mm |
| Matériau | PTFE, acier inoxydable 316L |
| À utiliser avec (équipement) | S25 N-10G, instrument de dispersion numérique T 25 |
| Modèle | S 25N–10G |
| Quantité d’emballage | 1 de chaque |
| Afficher plus |