Learn More
IKA™ Outil de dispersion S 18 N-19 G
Tous les produits IKA Produits
Click to view available options
Matériau:
PTFE, acier inoxydable 316L
Conditionnement:
1 pièce
Description
- La technologie de dispersion fonctionne en utilisant le principe rotor-stator
- Le système se compose d’un rotor dans un stator stationnaire
- En raison de la vitesse circonférentielle élevée, le milieu à traiter est tiré axialement dans la tête de dispersion, puis forcé par rayonnement à travers les fentes de la disposition rotor-stator
- La vitesse élevée et l‘écart minimal entre le rotor et le stator produisent des forces de cisaillement extrêmement fortes qui se traduisent par une meilleure dispersion
- Les matériaux en plastique utilisés sont approuvés par la FDA (Food and Drug Administration)
- Convient à l’instrument de dispersion numérique T 18
- Matériaux en contact avec le milieu : PTFE, AISI 316L
- Adapté aux solvants
- Température max. : 180°C
- Méthodes de stérilisation : toutes les méthodes
Spécification
Spécification
| Type de produit | Élément de dispersion |
| Vitesse | 25 000 tr/min |
| Plage de volume (métrique) | 10 ml à 1,5 L |
| Diamètre (impériale) | 0,7 in |
| Diamètre (métrique) | 19 mm |
| Longueur (métrique) de l’arbre | 204 mm |
| Matériau | PTFE, acier inoxydable 316L |
| Modèle | S 18N-19G |
| Quantité d’emballage | 1 de chaque |