Learn More
Genevac™ Solide pour rotor pour flacons de grand diamètre en verre 15 mm x 45 mm, peut accueillir 48 tubes en aluminium MiVac
Marque:  Genevac™ DRC-15V45-048
Code nomenclature Nacres: VB.02
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10008562
  • 1764.90€ / 1 pièce
Expédition estimée: 12-09-2024
pour voir le stock disponible 
Description
Description
Rotor pour MiVac
• Rotor aluminium grande vitesse d'évaporation
• Rotor aluminium pour une meilleure conductivité thermique
• Augmente de 40% à 200% la vitesse d'évaporation par rapport aux rotors en polypropylène
• Particulièrement efficace avec le préchauffage de la cuve
• Rotor miVac ADN, Duo et Quattro