Learn More
Thermo Scientific™ Coffrets de rotors pour centrifugeuse de paillasse Thermo Scientific™ Sorvall™ ST8
Code produit. p-4604399 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Capacité:
24 x 0,7 mL
4 x 50 mL
8 x 50 mL
Comprend:
Rotor TX-150 (75005701), jeu de 4 nacelles coniques (75005703), jeu de 2 adaptateurs pour tubes coniques de 15 ml (75005808)
Rotor TX-150 (75005701), jeu de 4 nacelles rondes (75005702), jeu de 4 couvercles de confinement biologique ClickSeal (75005707), jeux de 4 adaptateurs pour tubes de prélèvement sanguin : 5/7 ml (75005739) et 10 ml (75005738)
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15104933
Marque: Thermo Scientific™ 75005760
Packs pratiques pour les applications cliniques et de culture cellulaire
Les innovations présentes sur les rotors — du changement de rotor Thermo Scientific™ Auto-Lock™ aux certifications de couvercles de confinement biologique ClickSeal™ de Thermo Scientific™ — réduisent le temps de préparation tout en garantissant la sécurité de vos échantillons, pour une plus grande tranquillité d’esprit.
Le changement de rotor Auto-Lock par bouton-poussoir, sécurisé en à peine 3 secondes offre :
  • Une installation et une dépose sans problème du rotor :
    • Aucun outil n’est nécessaire.
    • Des procédures de changement de rotor simples
  • Un accès dégagé à la chambre à des fins de nettoyage
  • Un passage rapide d’une application à l’autre, des tubes coniques aux tubes de prélèvement sanguin, des microtubes aux microplaques, et la flexibilité d’adaptation aux besoins en évolution de votre laboratoire
  • Joint de confinement biologique, y compris des couvercles ClickSeal certifiés pour une utilisation avec une seule main et possible avec des gants
  • 8 adaptateurs disponibles pour répondre à vos besoins cliniques et de recherche en constante évolution
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Aluminium
Type Rotor swing-out
Capacité 4 x 50 mL
FCR max. 3,260 ×g
Vitesse max. 4 500 tr/min
Rayon (métrique) de 5,1 à 14,4 cm
Longueur max. du tube 12 cm
Diamètre max. du tube 2,95 cm
À utiliser avec (équipement) Centrifugeuse de paillasse Thermo Scientific™ Sorvall™ ST8
Angle 90°
Comprend Rotor TX-150 (75005701), jeu de 4 nacelles rondes (75005702), jeu de 4 couvercles de confinement biologique ClickSeal (75005707), jeux de 4 adaptateurs pour tubes de prélèvement sanguin : 5/7 ml (75005739) et 10 ml (75005738)
Biocontainment Oui