Learn More
Eppendorf™ Couvercles du rotor
Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
A-2-MTP
Centrifugeuse 5427 R, FA–45-30-11
Centrifugeuse 5427 R, kit FA–45-24-11
F–34-6-38
F–45–48-11
F–45-30-11
FA–45–48-11
FA–45-16-17
FA–45-24-11
FA–45-30-11
FAndash;45-24-11-HS
Fndash;45-17-17-Cyro
Fndash;45-64-5-PCR
Kit FA–45-24-11
S-24-11-AT
Matériau:
Aluminium
Polypropylène
Description:
Coque supérieure du pare-brise
Non étanche aux aérosols
Revêtu
Étanche aux aérosols
Étanche aux aérosols, QuickLock
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
Beschreibung
- Couvercles de rotor de rechange
- Couvercles en aluminium étanches aux aérosols disponibles
- Disponible en plusieurs tailles
Spezifikation
Spezifikation
| Type | Couvercle de rotor |
| Matériau | Aluminium |
| À utiliser avec (équipement) | Kit FA–45-24-11 |
| Description | Étanche aux aérosols, QuickLock |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur