Learn More
Eppendorf™ Couvercles du rotor
Conçus pour une utilisation avec les rotors Eppendorf
Marque: Eppendorf™ 5427758003
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Couvercles de rotor de rechange
- Couvercles en aluminium étanches aux aérosols disponibles
- Disponible en plusieurs tailles
Spécification
Couvercle de rotor | |
Aluminium | |
S-24-11-AT | |
Étanche aux aérosols |