Learn More
Eppendorf™ Rotor FA-24 x 2 pour centrifugeuse 5420
Le rotor FA-x est conçu pour faire tourner 24 tubes de 1,5 / 2,0 mL et comprend un couvercle de rotor étanche aux aérosols.
Marque: Eppendorf™ 5495400001
669.75 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.82
Informations supplémentaires : Poids : 0.77200kg
Description
- Vitesse maximale : 21 300 x g (15 060 tr/min)
- 24 x tubes de 1,5 / 2,0 mL
- Étanche aux aérosols
Spécification
FA-24x2, Aerosol-tight - Includes rotor lid | |
Rotor | |
21 100 x g | |
Centrifugeuse 5420 |
Aluminium anodisé de haute qualité | |
24 x 1,5 / 2,0 mL | |
14 800 tr/min | |
Rotor FA-24 x 2 pour centrifugeuse 5420 |