Learn More
Eppendorf™ Rotor FA-10 x 5 pour centrifugeuse 5425
Le rotor Eppendorftrade; FA-10 x 5 pour centrifugeuse 5425 offre un ensemble de fonctions exceptionnel pour une large gamme d’applications dans le domaine de la biologie moléculaire et cellulaire ainsi que de la biochimie des protéines.
Marque: Eppendorf™ 5495505008
945.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
ulliRotor pour centrifugeuse Eppendorf 5425/liliCapacité maximale : 10 Tubes Eppendorftrade; de 5,0 ml (bouchons à clipser et à vis)/liliHermétique aux aérosols grâce au couvercle Eppendorf QuickLocktrade;/liliVitesse maximale : 21 300 x g (15 060 tr/min)/li/ul
Spécification
Aluminium | |
Tubes de 10 x 5,0 ml (bouchon à clipser et à vis) | |
Aerosol-tight QuickLock rotor lid | |
Étanche aux aérosols |
Rotor angulaire fixe | |
Eppendorf 5425 | |
10 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
-
Plusieurs fabricants
Promotion sur les tests de produits laitiers et végétaux
Des produits de test de qualité pour répondre à tous vos besoins.Code promotionnel: 24134Expire: 2025-03-31