Learn More
Eppendorf™ Rotor F-48 x 15, Plus 48 manchons en acier
Rotor à angle fixe haute capacité pour tubes coniques et en verre de 15 ml.
Marque: Eppendorf™ 5895160000
1143.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
ulliUtilisation conseillée avec des tubes coniques et en verre de 15 ml/liliComprend des manchons en acier et des adaptateurs/liliUtilisation conseillée avec une centrifugeuse 5910 R/li/ulSpécification
Tubes coniques et en verre de 40 x 15 ml | |
Centrifugeuse 5910R. | |
40 |
5 500 tr/min | |
48 manchons en acier et adaptateurs |