Learn More
Eppendorf™ Rotor F-32x0.2-PCR pour centrifugeuse 5420
Le rotor F-32x0.2-PCR est conçu pour faire tourner 32 tubes PCR de 0,2 mL ou 4 x 8 barrettes PCR.
Marque: Eppendorf™ 5495404007
541.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Vitesse maximale : 18 257 x g (15 060 tr/min)
- Capacité max. : 4 x barrettes PCR ou 32 tubes PCR (0,2 mL)
Spécification
F-32x0.2-PCR - Includes rotor lid | |
Rotor | |
18 210 x g | |
Centrifugeuse 5240 |
Aluminium anodisé | |
4 x barrettes PCR ou 32 tubes PCR (0,2 mL) | |
14 800 tr/min | |
Rotor F-32x0.2-PCR pour centrifugeuse 5420 |