Learn More
Ohaus™ Rotor angulaire, 4 x 85 ml, RB, DI, Hi
Rotor angulaire à utiliser avec la multi-centrifugeuse Frontier série 5000 Pro
Marque:  Ohaus™ 30314827
1700.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15856662
  • 1745.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Requires : Multi-centrifugeuse Frontier série 5000 Pro
Description
Description
ul liCapacité : 4 x 85 ml/li liForce centrifuge maximale 14 809g/li liVitesse max. : 12 000 tr/min/li /ul
Prestations de service
2 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Rotor, angulaire, 4 x 85 ml RB, dia. int., Hi
4 x 85 mL
12 000 tr/min
FC5714
NA
Acier inoxydable
14 809 x g
5,240 kg
30°
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
Ohaus™ Rotor angulaire, 4 x 85 ml, RB, DI, Hi > Numéro de modèle R-A4 X 85/12MI