Learn More
Ohaus™ Rotor angulaire, 30 x 1,5/2,0 ml, scellable
Rotor angulaire à utiliser avec la microcentrifugeuse Frontier 5000
Marque: Ohaus™ 30130872
Requires : Microcentrifugeuse Frontier série 5000
Description
ul liCapacité : 30 x 1,5/2,0 ml/li liForce centrifuge maximale 19 150g/li liVitesse max. : 13 500 tr/min/li /ulPrestations de service
2 ans
Spécification
Rotor angulaire, 30 x 1,5/2,0 ml, ID, scellable | |
30 x 1,5 / 2,0 mL | |
13 500 tr/min | |
FC5515 | |
Rotor angulaire 30 x 1,5/2,0 ml, scellable |
Acier inoxydable | |
19 150 x g | |
1,700 kg | |
45° |