Learn More
OHAUS™ Rotor angulaire, 24 x 1,5/2,0 ml, scellable
Rotor angulaire à utiliser avec la microcentrifugeuse Frontier 5000
Marque: OHAUS™ 30130871
Requires : Microcentrifugeuse Frontier série 5000
Description
ul liCapacité :nbsp; 24 x 1,5/2,0 ml/li liForce centrifuge maximale : nbsp; 21 953g/li liVitesse max. : nbsp; 15 200 tr/min/li /ulPrestations de service
2 ans
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Rotor, Angle, 24x1.5/2.0ml, Sealable | |
24 x 1,5 / 2,0 mL | |
15,200 rpm | |
FC5515 | |
Angle rotor 24 x 1.5/2.0mL, sealable |
Acier inoxydable | |
21,953 x g | |
1.250 kg | |
45° |