Learn More
Eppendorf™ Adaptateurs pour rotor de centrifugeuse 5427 R
Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Capacité:
1 récipient de 1,5/2 ml
1 Cryotube
Conditionnement:
10 pièces
4 pièces
Description
- Rotors FA-45-12-17, FA-45-16-17 et FA-45-20-17
Spécification
Spécification
| Type | Adaptateur pour rotor |
| Type de tube | Microtube |
| Capacité | 1 récipient de 1,5/2 ml |
| À utiliser avec (équipement) | Rotors FA-45-12-17, FA-45-16-17 et FA-45-20-17 |
| Dimension du tube | 1,5/2 ml |
| Nb par paquet | Ensemble de 4 |