Learn More
Hettich™ Adaptateur pour rotor pour portoir nº1425
Code produit. p-7115932
Click to view available options
Capacité:
12 tubes de 6 à 7 ml
14 x 3 ml
1 tube de 100 ml
4 tubes de 9 à 10 ml
50 mL
7 tubes de 1,6 à 7 ml
7 tubes de 4 à 10 ml
7 x 15 ml
Tubes de 50 ml
Type de tube:
Conique
Conique, Sang / urine
Conique, à jupe
Fond rond
Code produit. 10392352
Marque: Hettich™ 1437
Conçu pour être utilisé avec les rotors Hettich. Les rotors Hettich sont optimisés pour une utilisation continue et une durée de vie prolongée
  • Adaptateur pour rotor pour portoirs Hettich
  • Pour une utilisation avec la centrifugeuse Universal 320 / 320 R
  • Les centrifugeuses Universal peuvent être utilisées à la fois pour les applications standard et spéciales, elles sont économiques et permettent d’obtenir un gain d’espace appréciable dans le laboratoire
Spécification
Type Adapter
Type de tube Fond rond
Capacité 1 tube de 100 ml
Diamètre max. du tube 44 mm
Longueur max. du tube 100 mm
À utiliser avec (équipement) Portoir n°1425 et rotor libre 1494 pour la centrifugeuse Universal 320 / 320 R
Récipients par adaptateur 1