Learn More
Thermo Scientific™ Rotor à godets oscillants 4 places, pour centrifugeuse Thermo Scientific Sorvall™ Legend™ Mach 1.6™
À utiliser avec les centrifugeuses Legend Mach 1.6 et 1.6R
Marque: Thermo Scientific™ 75002000
2326.74 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Corps du rotor uniquement ; Godets et couvercles de confinement biologique vendus séparément
- Choisissez des godets rectangulaires ou ronds.
- Adaptateurs vendus séparément
Spécification
Rotor | |
4 618 x g | |
Legend Mach 1.6 Series |
4 x 400 mL | |
4 700 tr/min |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Le livre académique Best Buy Book 2025
Consultez les prix exclusifs pour nos clients universitaires.Code promotionnel: 25081Expire: 2025-12-31