Learn More
IKA™ Ensemble complet de viscosimètres ROTAVISC lo-vi HELI
L'ensemble viscosimétrique complet ROTAVISC lo-vi HELI détermine la viscosité des liquides peu visqueux dans tous les domaines d'application, du laboratoire au contrôle qualité.
4135.00€
Spécification
Type de produit | Rotational Viscometer |
---|---|
Gamme de viscosité | 15 to 6,000,000 cSt |
Type d’affichage | TFT LCD |
Certifications/Conformité | CE |
Comprend | ROTAVISC lo-vi HELI Complete Viscometer, Spindle Set-1, PT 100.8 Temperature Probe, HELISTAND Motorized Stand, T-Spindle-Set |
Code produit | Marque | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17287559
|
IKA™
0025008225 |
Prise EU |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Le pack comprend un kit de fuseaux standard (SP 1-SP 4), un support de protection, un capteur de température et un support HELISTAND avec kit de broches en T.
- Simple d’emploi
- Le grand écran TFT de 4,3 pouces permet un guidage intuitif dans les menus
- La fonction de rampe simple simplifie les tâches répétitives.
- Haute précision de mesure pour les fluides newtoniens et non-newtoniens de ±1 % de la plage de mesure
- Reproductibilité dans la limite de ±0,2 %
- Réglage progressif de la vitesse
- L’HELISTAND IKA™ motorisé déplace le viscosimètre monté et son corps rotatif lentement et uniformément de haut en bas dans l’échantillon
Spécification
Rotational Viscometer | |
TFT LCD | |
ROTAVISC lo-vi HELI Complete Viscometer, Spindle Set-1, PT 100.8 Temperature Probe, HELISTAND Motorized Stand, T-Spindle-Set | |
0.2% | |
Viscosity measurement of flowing and non-flowing liquids | |
0.01 to 200 rpm | |
230 V |
15 to 6,000,000 cSt | |
CE | |
0.01 | |
Stepless | |
Temperature Sensor | |
-100°C to +300°C |