Learn More
BUCHI Rotavapor™ R-300 avec ensemble en verre vertical, levage manuel
The Rotavapor R-300 meets the highest expectations of convenience and versatility in rotary evaporation. A modular design allows the R-300 to be extended to a fully integrated system, with a central interface regulating each component.
3735.00€ - 7275.00€
Spécification
Poids (métrique) | 13 kg |
---|---|
Tension | 100/240 V |
Vitesse | 10 à 280 tr/min |
À utiliser avec (application) | Évaporateur rotatif |
Surface de refroidissement | 1 500 cm2 |
Code produit | Marque | Matériau (revêtement) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau (revêtement) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15402793
|
BUCHI
11R300111V001 |
Sans revêtement | Bain chauffant B-301 |
3735.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15510810
|
BUCHI
11R300111V011 |
Sans revêtement | Bain chauffant B-301, flacon de Woulff |
3910.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15540810
|
BUCHI
11R300111V041 |
Sans revêtement | Bain chauffant B-301, interface I-300, unité de valve et VacuBox |
5905.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15520810
|
BUCHI
11R300111V021 |
Sans revêtement | Bain chauffant B-301, interface I-300, flacon de Woulff et VacuBox |
5535.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15550810
|
BUCHI
11R300111V051 |
Sans revêtement | Bain chauffant B-301, interface I-300 Pro, unité de valve et VacuBox |
6955.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15530810
|
BUCHI
11R300111V031 |
Sans revêtement | Bain chauffant B-301, interface I-300 Pro, flacon de Woulff et VacuBox |
6585.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15465865
|
BUCHI
11R300151V001 |
Sans revêtement | Bain chauffant B-305 |
4035.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15580910
|
BUCHI
11R300151V011 |
Sans revêtement | Bain chauffant B-305, flacon de Woulff |
4105.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15510920
|
BUCHI
11R300151V041 |
Sans revêtement | Bain chauffant B-305, interface I-300, unité de valve et VacuBox |
6105.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15520920
|
BUCHI
11R300151V051 |
Sans revêtement | Bain chauffant B-305, interface I-300 Pro, unité de valve et VacuBox |
7150.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15500920
|
BUCHI
11R300151V031 |
Sans revêtement | Bain chauffant B-305, interface I-300 Pro, flacon de Woulff et VacuBox |
6780.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15560810
|
BUCHI
11R300111V101 |
Revêtement de sécurité P+G | Bain chauffant B-301 |
3855.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15500820
|
BUCHI
11R300111V141 |
Revêtement de sécurité P+G | Bain chauffant B-301, interface I-300, unité de valve et VacuBox |
6030.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15580810
|
BUCHI
11R300111V121 |
Revêtement de sécurité P+G | Bain chauffant B-301, interface I-300, flacon de Woulff et VacuBox |
5660.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15510820
|
BUCHI
11R300111V151 |
Revêtement de sécurité P+G | Bain chauffant B-301, interface I-300 Pro, unité de valve et VacuBox |
7080.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15590810
|
BUCHI
11R300111V131 |
Revêtement de sécurité P+G | Bain chauffant B-301, interface I-300 Pro, flacon de Woulff et VacuBox |
6705.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15560920
|
BUCHI
11R300151V141 |
Revêtement de sécurité P+G | Bain chauffant B-305, interface I-300, unité de valve et VacuBox |
6230.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15540920
|
BUCHI
11R300151V121 |
Revêtement de sécurité P+G | Bain chauffant B-305, interface I-300, flacon de Woulff et VacuBox |
5860.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15570920
|
BUCHI
11R300151V151 |
Revêtement de sécurité P+G | Bain chauffant B-305, interface I-300 Pro, unité de valve et VacuBox |
7275.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15550920
|
BUCHI
11R300151V131 |
Revêtement de sécurité P+G | Bain chauffant B-305, interface I-300 Pro, flacon de Woulff et VacuBox |
6905.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- A combination of convenience and versatility in rotary evaporation
- Modular design allows the R-300 to be extended to a fully integrated system
- Heating Bath B-305 can be used with either water or oil heating fluid
- Central interface compatibility to individually regulate each component
- User-friendly operation due to ergonomic electronic or manual lift options
Vertical condenser
- The most common condenser for standard applications
- Connection for vapor temperature sensor
- Automatic distillation with Interface I-300/ I-300 Pro possible
- Compatible with foam sensors
Smart Distillations
- Enables automated, unattended processes with optimized system parameters to take place
- Users can program their own SOPs into the system, then remotely monitor distillation processes
- BUCHI Cloud Services substantially maximize system uptimes with smart self-service tools and free updates
High Flexibility
- Modular design helps to meet individual requirements for rotary evaporation though high-level system flexibility
- A wide range of system accessories, glassware, and mobile monitoring options are available
- Users are capable of customizing their specific distillation process to fit any desired application
- Seven different glass assemblies that are compatible with various solvents and sample properties
Maximum Convenience
- The R-300 can be easily operated with features such as one-touch interface commands, and fast flask handling with Combi-Clip
- Combi-Clip with snap lock mechanism allows one-handed connection of evaporating flasks
- Options to manually adjust system parameters with intuitively placed buttons
- Immediate adjustment of heating temperature and rotation speed in the case of an urgent or unexpected event
- Exclusive possibility to personalize glassware with a customized permanent print
Spécification
13 kg | |
10 à 280 tr/min | |
1 500 cm2 | |
Vertical | |
10° à 50° | |
Évaporateur rotatif | |
Rotavapor™ R-300 |
100/240 V | |
Évaporateur rotatif | |
100 W | |
IP 21 | |
Approuvé par CE/CSA | |
50/60 Hz | |
29/32 |