Learn More
BUCHI Rotavapor™ R-300 avec ensemble en verre vertical, levage électronique
The Rotavapor R-300 meets the highest expectations of convenience and versatility in rotary evaporation. A modular design allows the R-300 to be extended to a fully integrated system, with a central interface regulating each component.
4435.00€ - 8080.00€
Spécification
Poids (métrique) | 13,5 kg |
---|---|
Tension | 100/240 V |
Vitesse | 10 à 280 tr/min |
À utiliser avec (application) | Évaporateur rotatif |
Surface de refroidissement | 1 500 cm2 |
Code produit | Marque | Matériau (revêtement) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau (revêtement) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15511130
|
BUCHI
11R300211V011 |
Sans revêtement | Bain chauffant B-301, flacon de Woulff |
4490.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15541130
|
BUCHI
11R300211V041 |
Sans revêtement | Bain chauffant B-301, interface I-300, unité de valve et VacuBox |
6620.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15551130
|
BUCHI
11R300211V051 |
Sans revêtement | Bain chauffant B-301, interface I-300 Pro, unité de valve et VacuBox |
7735.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15531130
|
BUCHI
11R300211V031 |
Sans revêtement | Bain chauffant B-301, interface I-300 Pro, flacon de Woulff et VacuBox |
7550.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15541230
|
BUCHI
11R300251V011 |
Sans revêtement | Bain chauffant B-305, flacon de Woulff |
4700.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15571230
|
BUCHI
11R300251V041 |
Sans revêtement | Bain chauffant B-305, interface I-300, unité de valve et VacuBox |
6835.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15581230
|
BUCHI
11R300251V051 |
Sans revêtement | Bain chauffant B-305, interface I-300 Pro, unité de valve et VacuBox |
7945.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15561230
|
BUCHI
11R300251V031 |
Sans revêtement | Bain chauffant B-305, interface I-300 Pro, flacon de Woulff et VacuBox |
7555.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15425865
|
BUCHI
11R300211V101 |
Revêtement de sécurité P+G | Bain chauffant B-301 |
4435.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15561130
|
BUCHI
11R300211V111 |
Revêtement de sécurité P+G | Bain chauffant B-301, flacon de Woulff |
4620.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15591130
|
BUCHI
11R300211V141 |
Revêtement de sécurité P+G | Bain chauffant B-301, interface I-300, unité de valve et VacuBox |
6755.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15501140
|
BUCHI
11R300211V151 |
Revêtement de sécurité P+G | Bain chauffant B-301, interface I-300 Pro, unité de valve et VacuBox |
7870.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15581130
|
BUCHI
11R300211V131 |
Revêtement de sécurité P+G | Bain chauffant B-301, interface I-300 Pro, flacon de Woulff et VacuBox |
7475.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15521240
|
BUCHI
11R300251V151 |
Revêtement de sécurité P+G | Bain chauffant B-305, interface I-300 Pro, unité de valve et VacuBox |
8080.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15501240
|
BUCHI
11R300251V131 |
Revêtement de sécurité P+G | Bain chauffant B-305, interface I-300 Pro, flacon de Woulff et VacuBox |
7685.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- A combination of convenience and versatility in rotary evaporation
- Modular design allows the R-300 to be extended to a fully integrated system
- Heating Bath B-305 can be used with either water or oil heating fluid
- Central interface compatibility to individually regulate each component
- User-friendly operation due to ergonomic electronic or manual lift options
Vertical condenser
- The most common condenser for standard applications
- Connection for vapor temperature sensor
- Automatic distillation with Interface I-300/ I-300 Pro possible
- Compatible with foam sensors
Smart Distillations
- Enables automated, unattended processes with optimized system parameters to take place
- Users can program their own SOPs into the system, then remotely monitor distillation processes
- BUCHI Cloud Services substantially maximize system uptimes with smart self-service tools and free updates
High Flexibility
- Modular design helps to meet individual requirements for rotary evaporation though high-level system flexibility
- A wide range of system accessories, glassware, and mobile monitoring options are available
- Users are capable of customizing their specific distillation process to fit any desired application
- Seven different glass assemblies that are compatible with various solvents and sample properties
Maximum Convenience
- The R-300 can be easily operated with features such as one-touch interface commands, and fast flask handling with Combi-Clip
- Combi-Clip with snap lock mechanism allows one-handed connection of evaporating flasks
- Options to manually adjust system parameters with intuitively placed buttons
- Immediate adjustment of heating temperature and rotation speed in the case of an urgent or unexpected event
- Exclusive possibility to personalize glassware with a customized permanent print
Specifications
13,5 kg | |
10 à 280 tr/min | |
1 500 cm2 | |
Vertical | |
10° à 50° | |
Évaporateur rotatif | |
Rotavapor™ R-300 |
100/240 V | |
Évaporateur rotatif | |
100 W | |
IP 21 | |
Approuvé par CE/CSA | |
50/60 Hz | |
29/32 |