Learn More
BUCHI Rotavapor R-300 Vertical Condenser Glass Assembly
Vertical Condenser Glass Assembly for Rotavapor R-300, 1500 cm2. Assembly features a large top inlet for easy cleaning, connection for vapor temperature sensor, and inner glass tubing/plate. Includes a 1 liter receiving flask, tubing, and a ball joint clamp.
1405.00€ - 1685.00€
Spécification
Matériau Borosilicate Glass (3.3)
Type Vertical Condensor
À utiliser avec (équipement) Rotavap™ R-300, R-210, and R-215
Comprend Receiving Flask, Tubing, and a Ball Joint Clamp
Volume (métrique) 1 L
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Matériau (revêtement) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Matériau (revêtement) Prix Quantité et disponibilité  
15540580
Afficher les documents
BUCHI
11062433
P+G Safety Coating
1685.00€
1 pièce
Expédition estimée: 30-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15530580
Afficher les documents
BUCHI
11062432
No Safety Coating
1405.00€
1 pièce
Expédition estimée: 15-01-2025
Description
  • Includes receiving flask (1 L), tubing, and a ball joint clamp
  • Does NOT include evaporating flask, vacuum seal, vapor duct, and condenser holder
  • For use with Rotavapor R-300, R-2XX
Spécification
Spécification
Borosilicate Glass (3.3)
Rotavap™ R-300, R-210, and R-215
1 L
Vertical Condensor
Receiving Flask, Tubing, and a Ball Joint Clamp