missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BUCHI Évaporateur rotatif Rotavapor™ R-300, doté d’un système de levage manuel

Dispose d’une conception modulaire pour une extension aisée du R-300 à un système entièrement intégré dans lequel une interface centrale régule chaque composant. L’évaporateur rotatif Rotavapor™ R-300 répond aux exigences les plus élevées en matière de commodité et de polyvalence pour les applications d’évaporation rotative.

Marque:  BUCHI 11R300151V021


Code nomenclature Nacres: VB.02

Informations supplémentaires : Poids : 22.50000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15590910

  • 5735.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 23-09-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

  • Retrait aisé du flacon et du conduit de vapeur grâce au Combi-Clip facile à utiliser
  • Fonctionnement convivial à l’aide de l’élévateur manuel ou électrique ergonomique
  • Réglage immédiat de la température de chauffage et de la vitesse de rotation avec des boutons de commande placés de manière intuitive
  • Extension prête à l’emploi simple à utiliser au sein d’un système entièrement intégré comprenant une interface centrale, une pompe à vide et un refroidisseur / recycleur selon vos besoins
  • Choix entre bain de 5 litres à température élevée et bain de 1 litres à temps de chauffe rapide
  • Large gamme d’accessoires utiles disponible : sept ensembles de verre différents, écran de protection, couvercle pour bain chauffant, distillation et détection de mousse automatiques
  • Affichage numérique intégré permettant un contrôle précis de la température de chauffage, de la vitesse de rotation et de la position de l’élévateur
  • Traçabilité de tous les paramètres du processus, y compris l’enregistrement et la représentation graphique des données grâce à l’interface I-300 Pro
  • Alerte instantanée avec messages envoyés directement sur les appareils mobiles en cas d’écart dans le processus (uniquement avec interface I-300 / I-300 Pro)
Spécification

Spécification

13 kg
3 kg
Système de levage manuel, bain chauffant B-305 ; SJ 29 / 32 ; Ensemble en verre vertical avec flacon récepteur ; Interface I-300 avec flacon de Woulff et VacuBox
429 x 606 x 717 mm
10 à 50 deg;
Évaporateur rotatif
11R300151V021
220/240 V
10 à 280 tr/min
Ensemble en verre vertical avec flacon récepteur
IP 21
CE ; CSA
50/60 Hz
SJ 29/32
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Prestations de service