missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BUCHI Rotavapor™ R-300 avec ensemble en verre diagonal, levage manuel
The Rotavapor R-300 meets the highest expectations of convenience and versatility in rotary evaporation. A modular design allows the R-300 to be extended to a fully integrated system, with a central interface regulating each component.
Marque: BUCHI 11R300151A031
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Combinaison de commodité et de polyvalence dans l’évaporation rotative
- La conception modulaire permet d’étendre le R-300 à un système entièrement intégré
- Le bain chauffant B-305 peut être utilisé avec du liquide de chauffage à base d’eau ou d’huile
- Compatibilité de l’interface centrale pour réguler chaque composant individuellement
- Fonctionnement convivial à l’aide de l’élévateur manuel ou électronique ergonomique
Condenseur diagonal
- Pour les applications standard lorsque la hauteur est limitée
Distillations intelligentes
- Mise en place de processus automatisés et sans surveillance avec des paramètres système optimisés
- Les utilisateurs peuvent programmer leurs propres SOP dans le système, puis surveiller à distance les processus de distillation
- Les services BUCHI Cloud optimisent considérablement le temps de disponibilité du système grâce à des outils en libre-service intelligents et à des mises à jour gratuites
Grande flexibilité
- La conception modulaire permet de répondre aux exigences individuelles en matière d’évaporation rotative grâce à une grande souplesse du système
- Une large gamme d’accessoires système, de verrerie et d’options de surveillance mobile sont disponibles
- Les utilisateurs sont capables de personnaliser leur procédé de distillation spécifique pour s’adapter à toute application souhaitée
- Sept ensembles de verrerie sont compatibles avec divers solvants et propriétés d’échantillons
Confort maximal
- Le R-300 est facilement utilisable grâce à des fonctions telles que des commandes d’interface à une touche et une manipulation rapide des flacons avec Combi-Clip
- Le système Combi-Clip est doté d’un mécanisme de de verrouillage à clipser pour permettre une connexion d’une seule main des flacons d’évaporation
- Options pour régler manuellement les paramètres du système à l’aide de boutons au positionnement intuitif
- Réglage immédiat de la température de chauffage et de la vitesse de rotation en cas d’événement urgent ou inattendu
- Possibilité exclusive de personnaliser la verrerie avec une impression permanente personnalisée
Spécification
13 kg | |
10 à 280 tr/min | |
1500 cm2 | |
Bain chauffant B-305, interface I-300 Pro, flacon de Woulff et VacuBox | |
100 W | |
IP 21 | |
10° à 50° | |
Évaporateur rotatif | |
Rotavapor™ R-300 |
100/240 V | |
Évaporateur rotatif | |
Sans revêtement | |
220°C | |
Diagonale | |
5,5 L | |
Approuvé par CE/CSA | |
50/60 Hz | |
29/32 |