Learn More
BUCHI Rotavapor™ R-300 avec piège à froid, levage électronique
Code produit. p-7222275 Tous les produits Buchi Produits
Click to view available options
Matériau (revêtement):
Revêtement de sécurité P+G
Comprend:
Bain chauffant B-301
Bain chauffant B-301, flacon de Woulff
Bain chauffant B-301, interface I-300 Pro, flacon de Woulff et VacuBox
Bain chauffant B-301, interface I-300 Pro, unité de valve et VacuBox
Bain chauffant B-301, interface I-300, flacon de Woulff et VacuBox
Bain chauffant B-301, interface I-300, unité de valve et VacuBox
Bain chauffant B-305
Bain chauffant B-305, flacon de Woulff
Bain chauffant B-305, interface I-300 Pro, flacon de Woulff et VacuBox
Bain chauffant B-305, interface I-300 Pro, unité de valve et VacuBox
Bain chauffant B-305, interface I-300, flacon de Woulff et VacuBox
Bain chauffant B-305, interface I-300, unité de valve et VacuBox
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15455865
Marque: BUCHI 11R300211C101
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
The Rotavapor R-300 meets the highest expectations of convenience and versatility in rotary evaporation. A modular design allows the R-300 to be extended to a fully integrated system, with a central interface regulating each component.
  • Combinaison de commodité et de polyvalence dans l’évaporation rotative
  • La conception modulaire permet d’étendre le R-300 à un système entièrement intégré
  • Le bain chauffant B-305 peut être utilisé avec du liquide de chauffage à base d’eau ou d’huile
  • Compatibilité de l’interface centrale pour réguler chaque composant individuellement
  • Fonctionnement convivial à l’aide de l’élévateur manuel ou électronique ergonomique
Condenseur à piège à froid (glace sèche)
  • Pour la distillation de solvants à faibles points d’ébullition
  • Condensation maximale des vapeurs
  • Aucune eau de refroidissement requise, glace ou glace sèche
  • Compatible avec le capteur de mousse
Distillations intelligentes
  • Mise en place de processus automatisés et sans surveillance avec des paramètres système optimisés
  • Les utilisateurs peuvent programmer leurs propres SOP dans le système, puis surveiller à distance les processus de distillation
  • Les services BUCHI Cloud optimisent considérablement le temps de disponibilité du système grâce à des outils en libre-service intelligents et à des mises à jour gratuites
Grande flexibilité
  • La conception modulaire permet de répondre aux exigences individuelles en matière d’évaporation rotative grâce à une grande souplesse du système
  • Une large gamme d’accessoires système, de verrerie et d’options de surveillance mobile sont disponibles
  • Les utilisateurs sont capables de personnaliser leur procédé de distillation spécifique pour s’adapter à toute application souhaitée
  • Sept ensembles de verrerie sont compatibles avec divers solvants et propriétés d’échantillons
Confort maximal
  • Le R-300 est facilement utilisable grâce à des fonctions telles que des commandes d’interface à une touche et une manipulation rapide des flacons avec Combi-Clip
  • Le système Combi-Clip est doté d’un mécanisme de de verrouillage à clipser pour permettre une connexion d’une seule main des flacons d’évaporation
  • Options pour régler manuellement les paramètres du système à l’aide de boutons au positionnement intuitif
  • Réglage immédiat de la température de chauffage et de la vitesse de rotation en cas d’événement urgent ou inattendu
  • Possibilité exclusive de personnaliser la verrerie avec une impression permanente personnalisée
Spécification
Poids (métrique) 13,5 kg
Tension 100/240 V
Capacité (métrique) 1 L
Vitesse 10 à 280 tr/min
Plage de températures (métrique) 20°C to 220°C
À utiliser avec (application) Évaporateur rotatif
Surface de refroidissement 500 cm2
Matériau (revêtement) Revêtement de sécurité P+G
Comprend Bain chauffant B-301
Température max. (métrique) 95°C
Puissance 100 W
Type d’assemblage de la verrerie Piège à froid
Indice IP IP 21
Capacité de chauffe (impériale) 2,3 L
Angle 10° à 50°
Certifications Approuvé par CE/CSA
Type Évaporateur rotatif
Fréquence 50/60 Hz
Modèle Rotavapor™ R-300
Joint conique standard 29/32