Learn More
Buchi™ Évaporateur Rotavapor™ R-100
Tous les produits Buchi Produits
Click to view available options
Type à flacon compatible:
50 à 4 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Vitesse de rotation réglable manuellement de 20 à 280 tr/min
- Support élévateur pour le levage manuel du flacon d’évaporation
- Contenu
- Condenseur
- Flacons de réception et d’évaporation de 1 l
- Conduit de vapeur
Spécification
Spécification
| Profondeur (métrique) | 502 mm avec condenseur et bain chauffant, 502 mm sans |
| Hauteur (métrique) | 898 mm avec bain chauffant et condenseur ; 626 mm sans |
| Poids (métrique) | 18 à 19 kg |
| Tension | 220/240 V ou 100/120 V |
| Largeur (métrique) | 617 mm avec bain chauffant et condenseur ; 480 mm sans |
| Comprend | Condenseur, flacons d’évaporation et flacons récepteurs de 1 L et conduit de vapeur |
| Puissance | 30 W |
| Alimentation électrique | 24 V, 30 W (connecté au bain chauffant) |
| Type d’assemblage de la verrerie | Vertical |
| Type à flacon compatible | 50 à 4 000 ml |
| Afficher plus |