Learn More
BUCHI Système d’évaporateur rotatif Rotavapor™ Dynamic R-300
Tous les produits Buchi Produits
Click to view available options
Comprend:
Inclut : Système de levage électronique ; Pompe à vide V-300 ; Bain chauffant B-301 ; SJ 29 / 32 ; Ensemble en verre de piège à froid avec condenseur à revêtement P+G+LT et flacon récepteur ; Interface I-300 Pro avec flacon de Woulff et VacuBox
Système de levage électronique ; Pompe à vide V-300 ; Bain chauffant B-305 ; SJ 29/32 ; Ensemble en verre vertical avec condenseur à revêtement P+G et flacon récepteur ; Interface I-300 avec flacon de Woulff et VacuBox ; Refroidisseur/recycleur F-305
Système de levage électronique ; pompe à vide V-300 ; Bain chauffant B-301 ; SJ 29 / 32 ; Ensemble en verre vertical avec condenseur à revêtement P+G et flacon récepteur ; Interface I-300 avec flacon de Woulff et VacuBox
Système de levage électronique ; pompe à vide V-300 ; Bain chauffant B-305 ; SJ 29 / 32 ; Ensemble en verre vertical avec condenseur à revêtement P+G et flacon récepteur ; Interface I-300 avec flacon de Woulff et VacuBox
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Facile à utiliser avec son écran tactile qui permet de visualiser tous les paramètres du processus en un clin d’œil
- Opération guidée avec méthodes programmables, notamment des messages envoyés directement sur les appareils mobiles lorsque des interactions manuelles sont requises
- Fonctionnement automatique sans surveillance grâce au capteur AutoDest™ et au capteur en mousse
- Pas d’émissions nocives en raison du condenseur secondaire post-pompe avec capteur de niveau en option qui avertit d’un éventuel débordement du flacon récepteur
- Démarrage instantané grâce au réglage automatique et dynamique de la pression sans attendre que le bain chauffant et le refroidisseur atteignent la température définie
- Représentation graphique de tous les paramètres du processus, même à distance sur des appareils mobiles
- Fonctionnement efficace et durabilité accrue avec refroidisseur / recycleur contrôlé de manière centralisée et pompe à vide à vitesse contrôlée
- Enregistrement complet de tous les paramètres du processus sur la carte SD pour faciliter l’analyse sur Microsoft Excel
- Messages envoyés directement en cas d’événement inattendu
Specifications
Specifications
| Poids (métrique) | Rotavapor de 13 kg, bain de 2,8 kg/5 kg avec base |
| Tension | 220/240 V |
| Capacité (métrique) | Charge de flacon de 3 kg, bain de 2,3 L |
| Vitesse | 10 à 280 tr/min |
| Plage de températures (métrique) | Ambiante jusqu’à 95°C |
| Matériau (revêtement) | Revêtement de sécurité P+G |
| Comprend | Inclut : Système de levage électronique ; Pompe à vide V-300 ; Bain chauffant B-301 ; SJ 29 / 32 ; Ensemble en verre de piège à froid avec condenseur à revêtement P+G+LT et flacon récepteur ; Interface I-300 Pro avec flacon de Woulff et VacuBox |
| Type de vide | Pompe à videV-300 |
| Type d’assemblage de la verrerie | Ensemble de piège à froid en verre avec condenseur revêtu P+G+LT et flacon récepteur |
| Dimensions (L x l x H) | Rotavapor : 429 x 606 x 717 mm ; Bain : 205 x 218 x 192 mm |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction