Learn More
BUCHI Système d’évaporateur rotatif Rotavapor™ Dynamic R-300
Caractéristiques : automatisation complète, opération guidée par méthodes, enregistrement des données et représentation graphique en temps réel pour les applications d’évaporation rotative. Les évaporateurs rotatifs Rotavapor™ Dynamic R-300 répondent aux exigences les plus élevées en matière de fonctionnement pratique et reproductibilité.
Marque: BUCHI 11SR300211CP01
Description
- Facile à utiliser avec son écran tactile qui permet de visualiser tous les paramètres du processus en un clin d’œil
- Opération guidée avec méthodes programmables, notamment des messages envoyés directement sur les appareils mobiles lorsque des interactions manuelles sont requises
- Fonctionnement automatique sans surveillance grâce au capteur AutoDest™ et au capteur en mousse
- Pas d’émissions nocives en raison du condenseur secondaire post-pompe avec capteur de niveau en option qui avertit d’un éventuel débordement du flacon récepteur
- Démarrage instantané grâce au réglage automatique et dynamique de la pression sans attendre que le bain chauffant et le refroidisseur atteignent la température définie
- Représentation graphique de tous les paramètres du processus, même à distance sur des appareils mobiles
- Fonctionnement efficace et durabilité accrue avec refroidisseur / recycleur contrôlé de manière centralisée et pompe à vide à vitesse contrôlée
- Enregistrement complet de tous les paramètres du processus sur la carte SD pour faciliter l’analyse sur Microsoft Excel
- Messages envoyés directement en cas d’événement inattendu
Spécification
Rotavapor de 13 kg, bain de 2,8 kg/5 kg avec base | |
Charge de flacon de 3 kg, bain de 2,3 L | |
Ambiante jusqu’à 95°C | |
Inclut : Système de levage électronique ; Pompe à vide V-300 ; Bain chauffant B-301 ; SJ 29 / 32 ; Ensemble en verre de piège à froid avec condenseur à revêtement P+G+LT et flacon récepteur ; Interface I-300 Pro avec flacon de Woulff et VacuBox | |
Ensemble de piège à froid en verre avec condenseur revêtu P+G+LT et flacon récepteur | |
IP 21 | |
10 à 50 deg; | |
Système d’évaporation rotatif | |
11SR300211CP01 |
220/240 V | |
10 à 280 tr/min | |
Revêtement de sécurité P+G | |
Pompe à videV-300 | |
Rotavapor : 429 x 606 x 717 mm ; Bain : 205 x 218 x 192 mm | |
± 1°C | |
CE ; CSA | |
50/60 Hz | |
SJ 29/32 |