Learn More
Testo™ Thermo-hygromètre compact à affichage rotatif
Marque: Testo™ 0560 6053
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Thermohygromètre 'clou'• Calcule le point de rosée
• Tête pivotante 180°
• Format miniature 'clou' et tête pivotante à 180° pour une lecture plus aisée dans les gaines de ventilation
• Calcule le point de rosée
• Thermohygrometre 'clou'
Spécification
Thermo-hygromètre compact | |
3 piles AAA | |
Mesure de l’humidité de l’air et de la température de l’air, ainsi que calculs de la température du point de rosée ; Idéalement adapté aux mesures des conduits |
0°C à 50°C | |
Affichage numérique clair | |
Testo 605-H1, 3 piles AAA, clip de fixation |