Learn More
Edwards Vacuum™ Pompes à vide rotatives à palettes
Délivre une excellente pression de vide limite, des vitesses de pompage élevées et des capacités supérieures de manipulation de la vapeur avec un fonctionnement silencieux. Les pompes à vide rotatives à palettes Edwards™ sont équipées d’un interrupteur unique de sélection de mode permettant leur utilisation dans les applications à vide élevé ou à haut débit.
Marque:  Edwards Vacuum™ A65301903
2714.96 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10005450
  • 3572.20€ / 1 pièce
Expédition estimée: 27-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Double fréquence : 110-120 V ou230 V, 50/60 Hz
  • Très silencieux : la pression sonore à1 m est 48 dB(A)
  • Conception robuste : meilleure manipulation des vapeurs d’eau, 290 g/h à des pressions de vapeur jusqu’à 80 mbar
  • Vanne d’entrée intégrée : la vanne d'arrêt à action rapide empêche l’aspiration inverse d’huile en cas de coupure de courant
  • Accessoires disponibles :buse d’échappement et câble secteur
  • Applications : appareils d’analyse, cryogénie, fours, dépôt de couches minces, physique des hautes énergies, étuves à vide, évaporation, évaporateurs rotatifs, lyophilisation, forces centrifuges, formage sous vide, appareil de distillation/d’extraction, filtration, hottes/boîte à gants, imprégnation, systèmes à vide élevé de secours.
Spécification
Spécification
RV5
40°C
225 mm
3,0 x 10-2 mbar
48 dB(A)
50/60 Hz
Étuve à vide
110 à 230 V