Learn More
VACUUBRAND™ pompe à palettes RZ 2.5
Les pompes à palettes VACUUBRAND offrent de grandes performances dans un design compact. Très bon vide limite même avec le lest d'air ouvert. Les vidanges sont plus espacées et l'intervalle de maintenance est plus long, grâce à la lubrification par circulation et au grand volume d'huile utile.
Marque:  VACUUBRAND™ 20798120
2074.11 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21962" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: VA.01
Informations supplémentaires : Poids : 14.20000kg
Code produit. 17869816
  • 2365.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 02-09-2024
Description
  • débit élevé, même à proximité du vide limite
  • le vide limite reste très bon même avec lest d'air
  • étanche sous vide sans vanne à l'aspiration
  • intervalles de vidange plus longs grâce à un grand volume utile d'huile
  • maintenance aisée grâce à la construction télescopique
Spécification
Spécification
0.002 mbar
2.3 m&superscript_3;/h
IP40
1.1 bar
CEE
Rotary Vane Vacuum Pump
Lyophilization, Fine Vacuum Distillation and Evacuation of Small Volumes
230 V