Learn More
VACUUBRAND™ Pompe à palettes RE 6
Les pompes à palettes VACUUBRAND offrent de grandes performances dans un design compact. Très bon vide limite même avec le lest d'air ouvert. Les vidanges sont plus espacées et l'intervalle de maintenance est plus long, grâce à la lubrification par circulation et au grand volume d'huile utile.
2825.00€
Spécification
Vide max. | 0.1 mbar |
---|---|
Débit | 5.7 m3/hr. |
Type de pompe | Rotary Vane Vacuum Pump |
Classification du boîtier | IP40 |
Applications | Degassing, Lyophilization, Fine Vacuum Distillation and Drying Chambers |
Code produit | Marque | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
17829826
![]() |
VACUUBRAND™
20797160 |
CEE |
2825.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Débits élevés même à des niveaux de vide proches du vide limite
- Haute tolérance à la vapeur d’eau grâce à un ballast à gaz efficace ; très bon vide limite, même avec un ballast à gaz
- Étanche au vide au niveau de l’arrêt ; la vanne anti-rétroaspiration externe n’est pas nécessaire
- Grand volume d’huile : Intervalles longs entre les changements d’huile
- Facilité d’entretien grâce à la conception télescopique
Spécification
0.1 mbar | |
Rotary Vane Vacuum Pump | |
Degassing, Lyophilization, Fine Vacuum Distillation and Drying Chambers | |
230 V |
5.7 m3/hr. | |
IP40 | |
1,1 bars |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
VACUUBRAND™ Pompe à palettes RE 6