Learn More
Ismatec™ Tête de pompe à piston rotatif
Cette tête de pompe est assez douce pour pomper des cellules viables très concentrées.
Description
Description
  • Tête de pompe revêtue d’aluminium
  • Peut être démontée pour le nettoyage
  • Piste pour tube à centrage automatique grâce aux tube-lit concaves et aux rouleaux convexes, qui prolongent la durée de vie du tube
  • 3 Rouleaux en acier inoxydable (moins de pulsations mais débit max. inférieur à celui de 2 rouleaux)
  • Pour une tubulure avec une paroi d’une épaisseur de 1,6 mm
  • Pression différentielle de 1,5 bar