Learn More
Cole-Parmer™ Évaporateur rotatif Stuart™, condenseur à doigt froid
Description
- Contrôle numérique
- Orientation pour gaucher ou droitier
- Mécanisme de levage simple et compensé
- PTFE / voie d’écoulement des liquides en verre pour inertie chimique
- Joint hermétique en PTFE imprégné de graphite durable
- Système d’éjection de tube à vapeur et de flacon efficace
Un évaporateur rotatif est une unité de distillation qui intègre un condenseur efficace avec un flacon pour échantillon rotatif. Étant donné que le flacon contenant le solvant est en rotation, il ne cesse de transférer une fine couche de liquide sur l’ensemble de la surface interne. Ceci offre une très grande surface d’évaporation. L’échantillon ou le ballon florentin peut en outre être chauffé par un bain accessoire pour accélérer le processus. Le système a été entièrement conçu pour être étanche au vide et une pompe à vide accessoire peut être connectée pour réduire la pression totale et donc le point d’ébullition de votre échantillon.
L’unité est également livrée avec un système de dépression facile à utiliser et un système d’alimentation continue, qui permet de prélever davantage de solvant du ballon florentin rotatif sans avoir à interrompre l’opération.
- L’évaporateur rotatif RE402 est livré avec un condenseur en verre à doigt froid à orientation verticale pour une utilisation avec de la glace ou de la glace sèche pour les solvants volatils ou à faible ébullition. Offre d’une solution de refroidissement sans avoir besoin d’une alimentation constante en eau de refroidissement.
- Kit de verre 402
Condenseur à doigt froid, adaptateur pour bobine verticale, vidange pour condenseur vertical, tube à vapeur pour condenseur vertical, flacon récepteur de 1000 ml, ballon florentin de 1000 ml, tube d’alimentation avec robinet d’arrêt, joint hermétique, clip de joint conique, clip de joint sphérique.
Spécification
Spécification
| Vide max. | 3 mmHg |
| Tension | 100/240 V |
| Capacité (métrique) | 2 L |
| Vitesse | 10 à 310 tr/min |
| Affichage | Numérique |
| Type du moteur | CC sans balais |
| Type de condenseur | Glace sèche |
| Type à flacon compatible | Échantillon :TS29/38 en forme de poire, récepteur :Flacon rond S35/20 |
| Dimensions (L x l x H) | 385 x 335 x 470 à 610 mm |
| Certifications | CE |
| Afficher plus |